N,N-Diméthylacétamide ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0641-25ML D0641-500ML
TCIAD0641-25MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAD0641-25ML TCIAD0641-500ML
N,N-Diméthylacétamide ≥99.0% (par GC)
N,N-Diméthylacétamide
Formule: CH₃CON(CH₃)₂
Point d'ébullition: 165°C
Point de fusion: –20 °C
Densité: 0,937 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 66°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008686
Numéro CAS: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d42c87d67b1d72dea40510f6fb4e26fc85d45278&vid=d42c87d67b1d72dea40510f6fb4e26fc85d45278&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité