Acétamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A0007-500G A0007-25G
TCIAA0007-500GEA 154 EUR InStock
TCIAA0007-500G TCIAA0007-25G
Acétamide ≥98.0% (par GC)
Acetamide
Formule: C₂H₅NO
Point d'ébullition: 221,1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 78…81 °C
Densité: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008023
Numéro CAS: 60-35-5
EINECS: 200-473-5
Merck Index: 14,00043
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=42217f03134d8a5ed18aed0d37ee8372137faa4a&vid=42217f03134d8a5ed18aed0d37ee8372137faa4a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité