3-Aminobenzamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A0630-25G A0630-5G
TCIAA0630-25GEA 121 EUR InStock
TCIAA0630-25G TCIAA0630-5G
3-Aminobenzamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3-Aminobenzamide
Formule: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 341 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 111…115 °C
Numéro MDL: MFCD00007989
Numéro CAS: 3544-24-9
EINECS: 222-586-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33d63c5f7d57a58b0eb36cfecb2c1fb1d0b0909b&vid=33d63c5f7d57a58b0eb36cfecb2c1fb1d0b0909b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité