Butyrate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0759-25ML B0759-500ML
TCIAB0759-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAB0759-25ML TCIAB0759-500ML
Butyrate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Butyrate d'éthyle
Formule: C₆H₁₂O₂
Point d'ébullition: 120°C
Point de fusion: –92 °C
Densité: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 23°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009394
Numéro CAS: 105-54-4
EINECS: 203-306-4
ONU: 1180
ADR: 3,III
Merck Index: 14,03775
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c07d6f7c3c418dbf15513ac4993e399e5ef52d04&vid=c07d6f7c3c418dbf15513ac4993e399e5ef52d04&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité