Phtalate de diisobutyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P0298-25G P0298-500G
TCIAP0298-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAP0298-25G TCIAP0298-500G
Phtalate de diisobutyle ≥98.0% (par GC)
Phtalate de diisobutyle
Formule: C₁₆H₂₂O₄
Point d'ébullition: 320°C
Point de fusion: –64 °C
Densité: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 180°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026480
Numéro CAS: 84-69-5
EINECS: 201-553-2
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce99154a4bd108c9b96160e501b71e04dc6a82a5&vid=ce99154a4bd108c9b96160e501b71e04dc6a82a5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Acid Value max. 0.5
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité