Maléate de diéthyle ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAM0010-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0010-25ML TCIAM0010-500ML
Maléate de diéthyle ≥90.0% (par GC)
Maléate de diéthyle
Formule: C₈H₁₂O₄
MW: 172,18 g/mol
Point de fusion: –11 °C
Point d'éclair: 107°C
Numéro MDL: MFCD00009191
Numéro CAS: 141-05-9
Merck Index: 13,03150
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/32/69/28973269.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité