Triéthyle citrate ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Triethyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Hydroxytricarballylic acid triethyl ester, Citric acid triethyl ester
C0367-25G C0367-500G
TCIAC0367-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0367-25G TCIAC0367-500G
Triéthyle citrate ≥99.0% (par GC)
Triéthyle citrate
Formule: C₁₂H₂₀O₇
MW: 276,29 g/mol
Point d'ébullition: 294 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –55 °C
Densité: 1,135 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 176°C
Numéro MDL: MFCD00009201
Numéro CAS: 77-93-0
EINECS: 201-070-7
Merck Index: 14,02326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00b468a3bae2dc076cdf2a8c57966622f4f2664d&vid=00b468a3bae2dc076cdf2a8c57966622f4f2664d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité