(±)-Acide 2-méthylvalérique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (±)-2-Methylpentanoic acid, 2-Methylpentanoic Acid, 2-Methylvaleric Acid
M0610-25ML M0610-500ML
TCIAM0610-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0610-25ML TCIAM0610-500ML
(±)-Acide 2-méthylvalérique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(±)-Acide 2-méthylvalérique
Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 195°C
Point de fusion: –85 °C
Densité: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 107°C
Numéro MDL: MFCD00002671
Numéro CAS: 97-61-0
EINECS: 202-594-9
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f35a528d6bd5e8d5b3acf34b5afcb7adb2edc7cd&vid=f35a528d6bd5e8d5b3acf34b5afcb7adb2edc7cd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité