Acide 2,2-diméthylhexanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,2-Dimethylhexanoic acid
D2809-1G D2809-5G
TCIAD2809-1GEA 124 EUR InStock
TCIAD2809-1G TCIAD2809-5G
Acide 2,2-diméthylhexanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,2-diméthylhexanoïque
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Point d'ébullition: 122°C
Densité: 0,9145 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00965097
Numéro CAS: 813-72-9
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4029928ffa25a72554016ba8b2bc99e42143c7e4&vid=4029928ffa25a72554016ba8b2bc99e42143c7e4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité