Acide oléique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAO0180-5MLEA 49.5 EUR InStock
TCIAO0180-5ML TCIAO0180-25ML
Acide oléique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Acide oléique
Formule: C₁₈H₃₄O₂
MW: 282,47 g/mol
Point d'ébullition: 285°C
Point de fusion: 16,7 °C
Point d'éclair: 187°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064242
Numéro CAS: 112-80-1
Merck Index: 14,06828
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/04/69/28990469.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité