Acide 3-méthylcinnamique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
M1298-25G M1298-5G
TCIAM1298-25GEA 339 EUR InStock
TCIAM1298-25G TCIAM1298-5G
Acide 3-méthylcinnamique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3-méthylcinnamique
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Point d'ébullition: 303 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 119…120 °C
Numéro MDL: MFCD00016844
Numéro CAS: 3029-79-6
EINECS: 221-199-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=56ff02c19ce1371a2a49ed5e7fc9af49b8a94753&vid=56ff02c19ce1371a2a49ed5e7fc9af49b8a94753&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité