Acétate de cesium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
C2430-100G C2430-25G
TCIAC2430-100GEA 160 EUR InStock
TCIAC2430-100G TCIAC2430-25G
Acétate de cesium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acétate de cesium
Formule: H₃CCOOCs
Point de fusion: 194 °C
Numéro MDL: MFCD00013056
Numéro CAS: 3396-11-0
EINECS: 222-248-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 191.0 to 195.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité