Baryum stéarate
Fournisseur: TCI
Attention
S0235-25G S0235-500G
TCIAS0235-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAS0235-25G TCIAS0235-500G
Baryum stéarate
Baryum stéarate
Formule: C₃₆H₇₀BaO₄
Point de fusion: 120°C
Densité: 1,145 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050711
Numéro CAS: 6865-35-6
EINECS: 229-966-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=867ee4ef63897ad96054e83cbfc28d3af0cbfe6b&vid=867ee4ef63897ad96054e83cbfc28d3af0cbfe6b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Stearic acid (composition of fatty acid) min. 60.0 %
Content (Barium) 18.5 to 20.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité