Acide 5-aminovalérique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
A0663-25G A0663-5G
TCIAA0663-25GEA 191 EUR InStock
TCIAA0663-25G TCIAA0663-5G
Acide 5-aminovalérique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-Aminovaleric acid
Formule: C₅H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 248 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 157…158 °C
Densité: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008232
Numéro CAS: 660-88-8
EINECS: 211-544-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2ec311ad029e16e022faadf41c2dcf0baed3f97&vid=e2ec311ad029e16e022faadf41c2dcf0baed3f97&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité