D(-)-Histidine ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
H0998-25G H0998-5G
TCIAH0998-25GEA 130 EUR InStock
TCIAH0998-25G TCIAH0998-5G
D(-)-Histidine ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
D(-)-Histidine
Formule: C₆H₉N₃O₂
MW: 155,16 g/mol
Point de fusion: 287 °C
Numéro MDL: MFCD00065963
Numéro CAS: 351-50-8
EINECS: 206-513-8
Merck Index: 14,04720
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36e8d487ca6ab7bcff8c9a8e9aba0e7178dd4bb2&vid=36e8d487ca6ab7bcff8c9a8e9aba0e7178dd4bb2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D -12.0 to -14.0 deg (C=11, 6mol/L HCl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité