D(+)-Tryptophane ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
T0539-25G T0539-5G
TCIAT0539-25GEA 84.7 EUR InStock
TCIAT0539-25G TCIAT0539-5G
D(+)-Tryptophane ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
D(+)-Tryptophane
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₂
Point de fusion: 280…283 °C
Numéro MDL: MFCD00005647
Numéro CAS: 153-94-6
EINECS: 205-819-9
Merck Index: 14,09797
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b47c38ace9ddeb2a66a1015a2a110d7b543a026&vid=6b47c38ace9ddeb2a66a1015a2a110d7b543a026&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +29.0 to +33.0 deg (C=1, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité