Acide (3-nitrophényl)acétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
N0442-1G N0442-5G
TCIAN0442-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAN0442-1G TCIAN0442-5G
Acide (3-nitrophényl)acétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide (3-nitrophényl)acétique
Formule: (C₆H₄(NO₂))CH₂COOH
MW: 181,15 g/mol
Point de fusion: 120…122 °C
Numéro MDL: MFCD00007278
Numéro CAS: 1877-73-2
EINECS: 217-512-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84692e9b81f1f15395321e1514b32dab856e2da6&vid=84692e9b81f1f15395321e1514b32dab856e2da6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 121.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité