Acide 3-nitrocinnamique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(3-Nitrophenyl)acrylic acid
N0354-25G N0354-5G
TCIAN0354-25GEA 60.5 EUR InStock
TCIAN0354-25G TCIAN0354-5G
Acide 3-nitrocinnamique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-nitrocinnamique
Formule: C₉H₇NO₄
MW: 193,160 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007277
Numéro CAS: 555-68-0
EINECS: 209-104-2
Merck Index: 14,06595
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6e6ff6eb7f78ee834ecdc03ed5e2d7c35aad92f&vid=d6e6ff6eb7f78ee834ecdc03ed5e2d7c35aad92f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 203.0 to 206.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité