Acide 3-méthoxycinnamique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(3-Methoxyphenyl)acrylic acid
M0444-25G M0444-250G
TCIAM0444-25GEA 62.7 EUR InStock
TCIAM0444-25G TCIAM0444-250G
Acide 3-méthoxycinnamique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-méthoxycinnamique
Formule: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004386
Numéro CAS: 6099-04-3
EINECS: 228-049-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d19fbfdaafca1d9ec6bd877f0d250459f6f12bcb&vid=d19fbfdaafca1d9ec6bd877f0d250459f6f12bcb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 117.0 to 120.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité