Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2,4,5-triméthoxycinnamique ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAT1393-5GEA 52.8 EUR InStock
TCIAT1393-5G
Acide 2,4,5-triméthoxycinnamique ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 2,4,5-triméthoxycinnamique


Formule: C₁₂H₁₄O₅
MW: 238,24 g/mol
Point de fusion: 168 °C
Numéro MDL: MFCD00004377
Numéro CAS: 24160-53-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/15/28995415.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité