Acide (3-hydroxyphényl)acétique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Hydroxyphenylacetic acid
H0356-25G H0356-5G
TCIAH0356-25GEA 162 EUR InStock
TCIAH0356-25G TCIAH0356-5G
Acide (3-hydroxyphényl)acétique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide (3-hydroxyphényl)acétique
Formule: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 349 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 129…133 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004337
Numéro CAS: 621-37-4
EINECS: 210-684-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7921d9d64c1cdaeca300ff8391f10b7376dc8077&vid=7921d9d64c1cdaeca300ff8391f10b7376dc8077&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité