Acide 5-sulfosalicylique dihydraté ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
S0137-500G S0137-25G
TCIAS0137-500GEA 165 EUR InStock
TCIAS0137-500G TCIAS0137-25G
Acide 5-sulfosalicylique dihydraté ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 5-sulfosalicylique dihydraté
Formule: HO₃SC₆H₃-2-(OH)CO₂H·2H₂O
Point de fusion: 224 °C
Densité: 1,695 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149540
Numéro CAS: 5965-83-3
EINECS: 202-555-6
ADR: 8,III
Merck Index: 14,08964
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b830207c058cba1cebe548786ceec99a3ec1a388&vid=b830207c058cba1cebe548786ceec99a3ec1a388&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency
Water 13.0 to 16.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité