D-Gluconate de calcium monohydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
G0037-25G G0037-500G
TCIAG0037-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAG0037-25G TCIAG0037-500G
D-Gluconate de calcium monohydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
D-Gluconate de calcium monohydraté
Formule: C₁₂H₂₂CaO₁₄·H₂O
MW: 448,39 g/mol
Point de fusion: 178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150787
Numéro CAS: 299-28-5
EINECS: 206-075-8
Merck Index: 14,01669
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df3245f5acabaa949b5e458cda401178d1efac7a&vid=df3245f5acabaa949b5e458cda401178d1efac7a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité