Acide undécanedioique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,9-Nonanedicarboxylic acid, 1,9-Nonanedicarboxylicacid, Nonamethylenedicarboxylic acid, Undecanedioic acid
N0333-25G N0333-5G
TCIAN0333-25GEA 457 EUR InStock
TCIAN0333-25G TCIAN0333-5G
Acide undécanedioique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide undécanedioique
Formule: C₁₁H₂₀O₄
MW: 216,28 g/mol
Point d'ébullition: 372 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 108…110 °C
Densité: 1,195 g/cm³ (21 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004444
Numéro CAS: 1852-04-6
EINECS: 217-440-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2d8c93368efce65aa53182a7bfdfbc402f4a1fa&vid=f2d8c93368efce65aa53182a7bfdfbc402f4a1fa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité