Acide 3,3-diméthylglutarique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD1322-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAD1322-25G
Acide 3,3-diméthylglutarique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3,3-diméthylglutarique
Formule: C₇H₁₂O₄
MW: 160,17 g/mol
Point de fusion: 98…101 °C
Numéro MDL: MFCD00002716
Numéro CAS: 4839-46-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/92/28978192.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 105.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité