Acide isophtalique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
I0155-25G I0155-500G
TCIAI0155-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAI0155-25G TCIAI0155-500G
Acide isophtalique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Acide isophtalique
Formule: C₈H₆O₄
MW: 166,13 g/mol
Point d'ébullition: 119 - 121 °C (6 -rr)
Point de fusion: 340°C
Densité: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002516
Numéro CAS: 121-91-5
EINECS: 204-506-4
Merck Index: 14,05197
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64c16d776c99f84bcae02c2b516c64534b3934f7&vid=64c16d776c99f84bcae02c2b516c64534b3934f7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité