Acide citraconique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C0363-25G C0363-500G
TCIAC0363-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAC0363-25G TCIAC0363-500G
Acide citraconique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide citraconique
Formule: C₅H₆O₄
MW: 130,1 g/mol
Point d'ébullition: 336 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 98…99 °C
Densité: 1,617 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00078086
Numéro CAS: 498-23-7
EINECS: 207-858-7
Merck Index: 14,02321
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25628ec3938b8c62b91ed35ba8665d57d4be29d7&vid=25628ec3938b8c62b91ed35ba8665d57d4be29d7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water within almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité