Acide (1S,2S)-(+)-cyclohexanedicarboxylique-1,2 ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (1S,2S)-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
C1954-1G C1954-5G
TCIAC1954-1GEA 44 EUR InStock
TCIAC1954-1G TCIAC1954-5G
Acide (1S,2S)-(+)-cyclohexanedicarboxylique-1,2 ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (1S,2S)-(+)-cyclohexanedicarboxylique-1,2
Formule: C₈H₁₂O₄
MW: 172,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151258
Numéro CAS: 21963-41-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=409e46274389695e93b6886c36c70f334c232ab6&vid=409e46274389695e93b6886c36c70f334c232ab6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 95.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 185.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité