Acide D(-)-glutamique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (R)-2-Aminopentanedioic acid, (R)-(-)-Glutamic acid, (R)-(-)-2-Aminopentanedioic acid, D(-)-2-Aminopentanedioic acid, D(-)-α-Glutamic acid, D(-)-1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid, H-D-Glu-OH, (R)-(-)-α-Glutamic acid, (R)-(-)-1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid
G0057-25G G0057-250G
TCIAG0057-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAG0057-25G TCIAG0057-250G
Acide D(-)-glutamique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide D(-)-glutamique
Formule: C₅H₉NO₄
MW: 147,13 g/mol
Point d'ébullition: 325 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 213 °C
Densité: 1,533 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00063112
Numéro CAS: 6893-26-1
EINECS: 230-000-8
Merck Index: 14,04469
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb48bb7a6c8637bd30e8cd976bc918253026dbd4&vid=fb48bb7a6c8637bd30e8cd976bc918253026dbd4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -30.0 to -33.0 deg (C=5, HCl (1+5))
Solubility in HCl (1+10) almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité