2-Fluoro-4-méthylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-4-picoline
F0579-25G F0579-5G
TCIAF0579-25GEA 186 EUR InStock
TCIAF0579-25G TCIAF0579-5G
2-Fluoro-4-méthylpyridine ≥98.0% (par GC)
2-Fluoro-4-méthylpyridine
Formule: C₆H₆FN
MW: 111,12 g/mol
Point d'ébullition: 157°C
Densité: 1,0805 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 51°C
Numéro MDL: MFCD00041224
Numéro CAS: 461-87-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5715b91e534328a7bf5fbf9a3eb00a8eb26e002f&vid=5715b91e534328a7bf5fbf9a3eb00a8eb26e002f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité