4-Fluorobiphényle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
F0482-1G F0482-5G
TCIAF0482-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAF0482-1G TCIAF0482-5G
4-Fluorobiphényle ≥97.0% (par GC)
4-Fluorobiphényle
Formule: C₁₂H₉F
Point d'ébullition: 253°C
Point de fusion: 75°C
Densité: 1,247 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00011650
Numéro CAS: 324-74-3
EINECS: 206-304-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20a0146058ff0a77abfe0b8fa8f43f8551eee421&vid=20a0146058ff0a77abfe0b8fa8f43f8551eee421&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 77.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité