α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)benzaldehyde, Cinacalcet Impurity 23
T1399-25G T1399-5G
TCIAT1399-25GEA 83.6 EUR InStock
TCIAT1399-25G TCIAT1399-5G
α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde ≥95.0% (par GC)
α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde
Formule: C₈H₅F₃O
MW: 174,12 g/mol
Point d'ébullition: 66°C
Densité: 1,3024 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 68°C
Numéro MDL: MFCD00003373
Numéro CAS: 454-89-7
EINECS: 207-228-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4837108d8a6741f576cc0acac8045961cd0f5aae&vid=4837108d8a6741f576cc0acac8045961cd0f5aae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité