2-(Trifluorométhoxy)benzaldéhyde ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT2302-5GEA 138 EUR InStock
TCIAT2302-5G
2-(Trifluorométhoxy)benzaldéhyde ≥95.0% (par GC)
2-(Trifluorométhoxy)benzaldéhyde
Formule: C₈H₅F₃O₂
MW: 190,12 g/mol
Point d'ébullition: 76°C
Point d'éclair: 67°C
Numéro MDL: MFCD00042405
Numéro CAS: 94651-33-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/60/83/28996083.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité