Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3,4-Trifluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAT2305-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAT2305-1G
2,3,4-Trifluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
2,3,4-Trifluorobenzonitrile


Formule: C₇H₂F₃N
MW: 157,09 g/mol
Point d'éclair: 68°C
Numéro MDL: MFCD00013288
Numéro CAS: 143879-80-5
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/60/86/28996086.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité