3,4-Difluorobenzophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (3,4-Difluorophenyl)(phenyl)methanone
D3576-25G D3576-5G
TCIAD3576-25GEA 204 EUR InStock
TCIAD3576-25G TCIAD3576-5G
3,4-Difluorobenzophénone ≥98.0% (par GC)
3,4-Difluorobenzophénone
Formule: C₁₃H₈F₂O
MW: 218,2 g/mol
Point d'ébullition: 293 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 53…55 °C
Numéro MDL: MFCD00009892
Numéro CAS: 85118-07-6
EINECS: 285-659-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4807ed9148a5247432a8fe4c070e9337f6ea313c&vid=4807ed9148a5247432a8fe4c070e9337f6ea313c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité