3'-(Trifluorométhyl)acétophénone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1546-25G T1546-5G
TCIAT1546-25GEA 106 EUR InStock
TCIAT1546-25G TCIAT1546-5G
3'-(Trifluorométhyl)acétophénone ≥97.0% (par GC)
3'-(Trifluorométhyl)acétophénone
Formule: C₉H₇F₃O
MW: 188,15 g/mol
Point d'ébullition: 199°C
Densité: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 83°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000391
Numéro CAS: 349-76-8
EINECS: 206-490-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b72df896ae0192a0316d5ff547fa23506023255&vid=7b72df896ae0192a0316d5ff547fa23506023255&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité