6-Fluoro-1-indanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0668-5G F0668-1G
TCIAF0668-5GEA 195 EUR InStock
TCIAF0668-5G TCIAF0668-1G
6-Fluoro-1-indanone ≥98.0% (par GC)
6-Fluoro-1-indanone
Formule: C₉H₇FO
MW: 150,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD01318147
Numéro CAS: 1481-32-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d08324bd7a2b0c8f6876e3b96815b5f19572f7a9&vid=d08324bd7a2b0c8f6876e3b96815b5f19572f7a9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité