Acide 3-(trifluorométhyl)cinnamique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)acrylic acid
T1547-25G T1547-5G
TCIAT1547-25GEA 350 EUR InStock
TCIAT1547-25G TCIAT1547-5G
Acide 3-(trifluorométhyl)cinnamique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-(trifluorométhyl)cinnamique
Formule: C₁₀H₇F₃O₂
MW: 216,16 g/mol
Point d'ébullition: 292 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 130…131 °C
Numéro MDL: MFCD00004393
Numéro CAS: 779-89-5
EINECS: 212-301-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46b5361e380dc090cbc24f3c4332ff8aa33bee12&vid=46b5361e380dc090cbc24f3c4332ff8aa33bee12&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 133.0 to 136.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité