Acide 3-fluoro-4-nitrobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
F0670-25G F0670-5G
TCIAF0670-25GEA 253 EUR InStock
TCIAF0670-25G TCIAF0670-5G
Acide 3-fluoro-4-nitrobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-fluoro-4-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄FNO₄
MW: 185,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD01862092
Numéro CAS: 403-21-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63a4dccdb1c1797188633a2bcdda90ebc9cf823c&vid=63a4dccdb1c1797188633a2bcdda90ebc9cf823c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 173.0 to 177.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité