2-Fluoro-4-iodopyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0773-1G F0773-5G
TCIAF0773-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAF0773-1G TCIAF0773-5G
2-Fluoro-4-iodopyridine ≥98.0% (par GC)
2-Fluoro-4-iodopyridine
Formule: C₅H₃FIN
MW: 222,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD03092926
Numéro CAS: 22282-70-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8ab9a81f768798a42a2bd04a0449da70185f505&vid=a8ab9a81f768798a42a2bd04a0449da70185f505&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité