Isocyanate de 4-(trifluorméthoxy)phényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Isocyanato-4-(trifluoromethoxy)benzene
T2487-25G T2487-5G
TCIAT2487-25GEA 349 EUR InStock
TCIAT2487-25G TCIAT2487-5G
Isocyanate de 4-(trifluorméthoxy)phényle ≥98.0% (par GC)
Isocyanate de 4-(trifluorméthoxy)phényle
Formule: C₈H₄F₃NO₂
MW: 203,12 g/mol
Point d'ébullition: 78°C
Densité: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 69°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00035702
Numéro CAS: 35037-73-1
EINECS: 252-328-0
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3cb413cf82fd67c53af4cce049689320f0d3b0f&vid=e3cb413cf82fd67c53af4cce049689320f0d3b0f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité