2-(Trifluorométhoxy)aniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T2145-25G T2145-5G
TCIAT2145-25GEA 106 EUR InStock
TCIAT2145-25G TCIAT2145-5G
2-(Trifluorométhoxy)aniline ≥98.0% (par GC)
2-(Trifluorométhoxy)aniline
Formule: C₇H₆F₃NO
MW: 177,13 g/mol
Point d'ébullition: 63°C
Densité: 1,301 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 54°C
Numéro MDL: MFCD00035959
Numéro CAS: 1535-75-7
EINECS: 216-257-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37b5996cf78f289767ed7ab80b89f768d40a830e&vid=37b5996cf78f289767ed7ab80b89f768d40a830e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité