1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
H0424-25G H0424-100G H0424-500G
TCIAH0424-25GEA 50.6 EUR InStock
TCIAH0424-25G TCIAH0424-100G TCIAH0424-500G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol ≥99.0% (par GC)
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Formule: C₃H₂F₆O
Point d'ébullition: 58°C
Point de fusion: -4°C
Densité: 1,492 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011651
Numéro CAS: 920-66-1
EINECS: 213-059-4
ONU: 1760
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09598
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e234f1e3f6f22316f972e1aa8e04d2033f5b73e5&vid=e234f1e3f6f22316f972e1aa8e04d2033f5b73e5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité