2,4-Difluorothiophénol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 2,4-Difluorobenzènethiol
TCIAD3342-25GEA 853 EUR InStock
TCIAD3342-25G TCIAD3342-5G
2,4-Difluorothiophénol ≥97.0% (par GC)
2,4-Difluorothiophénol
Formule: C₆H₄F₂S
MW: 146,16 g/mol
Point d'ébullition: 59°C
Point d'éclair: 49°C
Numéro MDL: MFCD00203477
Numéro CAS: 1996-44-7
ONU: 3336
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/28/28980328.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité