3-(Trifluorométhyl)thiophénol ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Mercaptobenzotrifluoride, 3-(Trifluoromethyl)benzenethiol, 3-(Trifluoromethyl)benzene-1-thiol
T2780-25G T2780-5G
TCIAT2780-25GEA 388 EUR InStock
TCIAT2780-25G TCIAT2780-5G
3-(Trifluorométhyl)thiophénol ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
3-(Trifluorométhyl)thiophénol
Formule: C₇H₅F₃S
MW: 178,18 g/mol
Point d'ébullition: 163°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041142
Numéro CAS: 937-00-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc1e57a9c6a94087cef20cf7d4152f639929e55c&vid=bc1e57a9c6a94087cef20cf7d4152f639929e55c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité