1-Iodooctadécane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Stearyl Iodide, Octadecyl Iodide
I0065-25G I0065-100G
TCIAI0065-25GEA 108 EUR InStock
TCIAI0065-25G TCIAI0065-100G
1-Iodooctadécane ≥98.0% (par GC)
1-Iodooctadécane
Formule: C₁₈H₃₇I
MW: 380,4 g/mol
Point d'ébullition: 197°C
Point de fusion: 34 °C
Densité: 1,104 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001090
Numéro CAS: 629-93-6
EINECS: 211-117-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc18c2e8840a84e14dd8919c6514911e5b4585ab&vid=cc18c2e8840a84e14dd8919c6514911e5b4585ab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Toluene within almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité