Chlorure de 3-iodobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: m-Iodobenzoyl chloride
I0720-1G I0720-5G
TCIAI0720-1GEA 48.4 EUR InStock
TCIAI0720-1G TCIAI0720-5G
Chlorure de 3-iodobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 3-iodobenzoyle
Formule: C₇H₄ClIO
MW: 266,47 g/mol
Point d'ébullition: 146°C
Point de fusion: 23…25 °C
Numéro MDL: MFCD02093934
Numéro CAS: 1711-10-0
EINECS: 216-979-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90bb498f8d0f817c3653eecd63970b6d8971dda4&vid=90bb498f8d0f817c3653eecd63970b6d8971dda4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité