Azobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
A0565-25G A0565-100G
TCIAA0565-25GEA 39.6 EUR InStock
TCIAA0565-25G TCIAA0565-100G
Azobenzène ≥98.0% (par GC)
Azobenzene
Formule: C₁₂H₁₀N₂
Point d'ébullition: 293°C
Point de fusion: 66…69 °C
Densité: 1,203 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003022
Numéro CAS: 103-33-3
EINECS: 203-102-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,00917
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85df272138113a000ea8b8a4ae0435a6ea13f85d&vid=85df272138113a000ea8b8a4ae0435a6ea13f85d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité