N,N,N'-Triméthyléthylenediamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
T0742-25ML T0742-5ML
TCIAT0742-25MLEA 170 EUR InStock
TCIAT0742-25ML TCIAT0742-5ML
N,N,N'-Triméthyléthylenediamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
N,N,N'-Triméthyléthylenediamine
Formule: C₅H₁₄N₂
Point d'ébullition: 116 °C (1013 hPa)
Densité: 0,783 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 14°C
Numéro MDL: MFCD00014874
Numéro CAS: 142-25-6
EINECS: 205-529-2
ONU: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d98bea096bb454667cf836645da1dc7dcd4b18b8&vid=d98bea096bb454667cf836645da1dc7dcd4b18b8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité