3-Méthylbenzylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: m-Tolylmethanamine, 3-(Aminomethyl)toluene
M1274-1ML M1274-5ML
TCIAM1274-1MLEA 22 EUR InStock
TCIAM1274-1ML TCIAM1274-5ML
3-Méthylbenzylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3-Méthylbenzylamine
Formule: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Point d'ébullition: 206°C
Densité: 0,9809 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 81°C
Numéro MDL: MFCD00008118
Numéro CAS: 100-81-2
EINECS: 202-890-8
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6af4bc70046eff5c1501f8641e14566c5d8eed43&vid=6af4bc70046eff5c1501f8641e14566c5d8eed43&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité